Learn More
Brij™ L23, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442478 5000 g 5000g
11432478 250 g 250g
11422478 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15809.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (40 mg/ml) à 20°C, le méthanol, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants Utilisé comme agent humidifiant, détergent ou émulsifiant. Brij™ L23 est un détergent utilisé pour mesurer la concentration de noir de carbone dans les tissus pulmonaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ L23
Point de fusion ∼35°C to 40°C
Quantité 5000 g
Formule linéaire CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Informations sur la solubilité Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
Poids de la formule 1199.57
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij L23
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..