Learn More
Brilanestrant, MedChemExpress
Code produit 16475408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475408 10 mg
16441597 50 mg
16428127 5 mg
16416016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475408 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12864
MedChemExpress Brilanestrant (ARN-810; GDC-0810) is an orally bioavailable selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50 of 0.7 nM.
Brilanestrant (ARN-810
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilanestrant
CAS 1365888-06-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H20ClFN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme ARN-810 GDC-0810
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (223.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=C(C4=CC=C(F)C=C4Cl)/CC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 446.9
Poids de la formule 446.9
Pourcentage de pureté 98.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death