Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour Candida Brilliance™
Code produit 13255369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Origine de la fabrication Conditionnement
13255369 Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5170A
 Article restreint
En stock
Obtenez des résultats rapides et précis avec un milieu chromogène différentiel et sélectif qui isole et identifie les espèces de Candida cliniquement pertinentes, y compris les C. albicans.
Administrez un traitement antifongique rapide et ciblé à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida. Cette formulation chromogène produit quatre couleurs de diagnostic différentes pour l’identification présomptive d’espèces de Candida cliniquement importantes et permet d’obtenir des résultats plus rapides et plus faciles à lire par rapport aux milieux de culture traditionnels.
Isolez, différenciez et identifiez les Candida albicans et les Candida tropicalis des autres Candida spp. en moins de 48 heures avec ce milieu chromogène sélectif et différentiel.
La gélose Brilliance Candida contient deux substrats chromogènes, qui sont clivés par les enzymes que possèdent certaines espèces de Candida : les enzymes hexosaminidase et phosphatase alcaline. L’action des enzymes sur les chromogènes se traduit par une accumulation de couleur à l’intérieur de la colonie. La couleur produite dépend des enzymes contenues dans les organismes. Candida tropicalis, C. albicans et C. dubliniensis possèdent toutes des hexosaminidases qui donnent des colonies de couleur verte ; cependant, d’autres réactions métaboliques de C. tropicalis entraînent localement une chute du pH, ce qui produit des colonies de couleur bleu foncé. L’activité de la phosphatase alcaline dans C. krusei se traduit par une pigmentation brune ou rose, tandis que C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis et C. lusitaniae apparaissent dans une gamme de couleurs beiges / brunes / jaunes en raison de la pigmentation naturelle du mélange et d’une certaine activité de la phosphatase alcaline. Les utilisateurs expérimentés peuvent être capables de différencier ces espèces par la couleur et la morphologie de la colonie.
Les réactions des couleurs chromogènes présentes sur un fond opaque permettent la différenciation rapide et facile de Candida spp. en particulier en cas d’infections mixtes. Le chloramphénicol inhibe la croissance bactérienne, même après une incubation prolongée.
Les Candida spp. peuvent être isolées du sang, du cerveau, des expectorations, du liquide céphalo-rachidien, des prélèvements cornéens, du conduit auditif externe, des ongles, des sinus paranasaux, de la peau, du tissu sous-cutané, du liquide synovial, de l’urine et des échantillons vaginaux. Les Candida spp. sont les agents pathogènes fongiques affectant les humains les plus courants. Les infections causées par Candida spp. sont diverses, allant de superficielles et locales à profondément installées et disséminées. Les Candida albicans et Candida glabrata sont composées de 70 à 80 % de levures de patients atteints d’une maladie invasive.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc nacré, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose Brilliance Candida
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte