Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ CRE
Code produit 13205349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
13205349 Monoplaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13205349 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1226A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95€
    51.44€ / 10 pièces
    Économisez 13.51€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez les patients colonisés par une CRE plus facilement et plus tôt avec une boîte chromogène de dépistage fournissant des résultats en à peine 18 heures pour les enterobacteriaceae résistantes au carbapénème (CRE).
Détectez les patients porteurs de CRE plus facilement et plus tôt à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE, une boîte chromogène de dépistage offrant des résultats en à peine 18 heures pour les enterobacteriaceae résistantes au carbapénème (CRE). Un traitement mieux ciblé et plus opportun des patients peut ainsi être prévu tout en limitant le potentiel de transmission et de propagation de ces organismes pathogènes.
Traditionnellement, la détection de CRE s’appuie sur des tests de sensibilité aux antimicrobiens utilisés conjointement à des méthodes synergiques, comme le Test de Hodge modifié (MHT). Toutefois, le MHT est techniquement difficile et les résultats sont souvent subjectifs et laissés à libre interprétation, de sorte qu’il n’est plus recommandé par les normes CLSI ou EUCAST. Le nombre de CRE isolées ayant augmenté, notamment dans les régions comme l’Inde, la Grèce, Israël, la Turquie et à New York aux États-Unis, la nécessité d’une méthode de screening précise et facile à utiliser permettant d’identifier les patients porteurs plus rapidement, est encore plus grande.
La gélose Brilliance CRE facilite la détection des patients porteurs de CRE. La formule contient un carbapénème modifié à une concentration recommandée par les normes EUCAST et CLSI, assurant des résultats fiables avec une large variété d’organismes résistants au carbapénème, y compris la Métallo β–lactamase –1 de New Dehli (NDM-1). Le système à deux chromogènes différencie E. coli (rose pâle) du groupe d’organismes KESC, qui deviennent bleus. D’autres organismes résistants au carbapénème qui n’appartiennent pas à la famille des enterobacteriaceae (par exemple, l’Acinetobacter) peuvent se développer, mais ils produisent des colonies blanches ou naturellement pigmentées qui sont faciles à repérer sur le nouveau fond turquoise. Cette nouvelle couleur de fond rend les colonies d’organismes non-CRE blanches ou naturellement pigmentées, telles que l’Acinetobacter, faciles à repérer. Tout cela signifie que vous pouvez rechercher les CRE directement à partir des échantillons des patients en à peine 18 heures.
Les boîtes sont incubées à 37ºC et offrent une haute sensibilité et spécificité avec des résultats disponibles en à peine 18 à 24 heures. Cela permet aux équipes de contrôle des infections de réagir rapidement et au patient de bénéficier du traitement le mieux adapté aussi tôt que possible. La précision minimise les coûts liés à un traitement coûteux.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu / vert, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance™ CRE
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte