Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective E. coli / coliformes Brilliance™
Code produit 11964102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Milieu sélectif pour E. coli/coliformes Brilliance
Quantité:
10/boîte
Volume plein:
17 ml
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Volume plein Origine de la fabrication Conditionnement
11964102 Milieu sélectif pour E. coli/coliformes Brilliance 10/boîte 17 ml Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5176A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.84€
    30.28€ / 10 pièces
    Économisez 12.56€
    29% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez et dénombrez Escherichia coli et d’autres bactéries coliformes dans les denrées alimentaires et dans l’eau grâce à ce milieu sélectif et chromogène.
Détectez et dénombrez l’Escherichia coli et d’autres bactéries coliformes dans des échantillons d’aliments et d’eau grâce à la gélose sélective chromogène E. coli / coliforme Thermo Scientific™ Brilliance™. La base gélosée utilise deux chromogènes pour différencier l’Escherichia coli des autres bactéries coliformes. Cela génère des E. coli violets, car ils sont capables de cliver les deux chromogènes avec d’autres bactéries coliformes, ce qui donne des colonies roses.
La récupération et le dénombrement d’Escherichia coli et de bactéries coliformes sont des indicateurs importants en matière d’hygiène environnementale et alimentaire. La gélose sélective E. coli / coliformes Brilliance contient deux agents chromogènes :
  • Rose-Gal : détecte l’activité de la ß-galactosidase
  • X-Glu : détecte l’activité de la ß-glucuronidase
La détection de l’activité de la ß-glucuronidase est largement utilisée pour différencier Escherichia coli, car elle est présente dans E. coli, mais pas dans d’autres bactéries appartenant au groupe des coliformes. La plupart des bactéries coliformes étant à lactose positif, l’activité de la ß-galactosidase, codée par le gène lacZ, permet alors de différencier ce groupe d’autres organismes capables de se développer sur le milieu sélectif. Cela génère des E. coli violets, car ils sont capables de cliver les deux chromogènes avec d’autres bactéries coliformes, donnant des colonies roses, puisqu’elles ne clivent que le chromogène galactoside.
Le milieu contient également du laurylsulfate de sodium, qui agit comme un agent sélectif, inhibant la croissance des organismes à gram-positif. En raison de l’ajout de tryptophane, la présence d’E. coli peut être rapidement confirmée par la formation de l’indole au moyen d’un test d’indole ponctuel.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu sélectif pour E. coli/coliformes Brilliance
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte
Pour un usage en laboratoire uniquement.