Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ ESBL / Gélose Brilliance™ CRE
Code produit 15832447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Bi-boîte de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15832447 Bi-boîte de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15832447 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1265E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.64€
    61.83€ / 10 pièces
    Économisez 5.81€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez et identifiez les bactéries productrices de BLSE et ERC dans des échantillons cliniques précisément, facilement et rapidement grâce à cette combinaison de bi-boîtes chromogènes.
Détectez les patients colonisés par ERC et BLSE avec précision, facilement et rapidement grâce aux bi-boîtes chromogènes contenant de la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL / gélose Brilliance™ CRE. Effectuez le screening des échantillons cliniques simultanément pour les organismes producteurs de β-lactamase à spectre étendu (BLSE) et les entérobactéries résistantes au carbapénème (ERC) sur une boîte simple pour permettre le traitement des patients plus rapide et mieux ciblé.
Effectuez le screening des échantillons cliniques plus rapidement grâce aux bi-boîtes contenant de la gélose Brilliance ESBL / gélose Brilliance CRE, qui associent deux milieux de culture sélectifs faciles à lire et chromogènes. Les bi-boîtes combinées permettent l’identification aisée des organismes producteurs de BLSE et des ERC pertinents sur le plan clinique.
  • Différenciez facilement et clairement des bactéries E.coli du groupe des Klebsiella, Enterobacter, Serratia et Citrobacter (KESC) grâce à des couleurs différentes
  • L’inhibition des producteurs d’AmpC réduit les faux positifs et la nécessité de tests de confirmation
  • Résultats en à peine 18 heures pour les entérobactéries résistantes au carbapénème (ECR)
La gélose Brilliance ESBL contient du cefpodoxime associé à d’autres agents antibactériens pour inhiber les entérobactéries non-BLSE et pour interrompre la croissance de la plupart des organismes AmpC ainsi que celle des autres flores non-BLSE.
La différenciation des organismes producteurs de BLSE les plus fréquents s’obtient par inclusion de deux chromogènes qui ciblent spécifiquement deux enzymes. Les membres du groupe KESC expriment la galactosidase, produisant des colonies vertes. En revanche, les E. coli expriment la galactosidase et la glucuronidase qui, en fonction de l’activité des enzymes respectives, apparaissent en tant que colonies bleues. Les E. coli à galactosidase négative (moins de 5 %) apparaîtront en rose. Proteus, Morganella et Providencia n’utilisent aucun de ces chromogènes, mais sont capables de désaminer le tryptophane, ce qui se traduit par des colonies de couleur beige avec un halo marron. Les colonies incolores peuvent être des Salmonella, Acinetobacter ou d’autres bactéries avec d’autres mécanismes de résistance et qui sont capables de proliférer dans ce milieu de culture. Tout isolat peut présenter un intérêt clinique important et nécessiter des investigations.
La gélose Brilliance CRE contient un carbapénème modifié à une concentration recommandée par les normes EUCAST et CLSI, en assurant des résultats fiables avec une large variété d’ERC, y compris la New Delhi Métallo β-lactamase-1 (NDM-1). Le système à deux chromogènes différencie E. coli (rose) du groupe d’organismes KESC, qui deviennent bleu. Cette nouvelle couleur de fond rend les colonies d’organismes non-CRE blanches ou naturellement pigmentées, telles que les Acinetobacter, faciles à repérer et les résultats sont disponibles en à peine 18 heures.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance ESBL / Gélose Brilliance CRE
Format Bi-boîte de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10/paquet