Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance ESBL
Code produit 11974102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
11974102 Monoplaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5302A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Procédez au dépistage d’échantillons cliniques pour détecter la présence de bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) avec cette nouvelle formulation permettant de différencier clairement les bactériesE. coli.
Détectez lesEnterobacteriaceae productrices de beta-lactamase à spectre étendu (BLSE) tout en inhibant de façon sélective les mécanismes de résistance AmpC grâce à la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL. Améliorez le temps de traitement par ensemençant direct à partir de l’écouvillon de dépistage, de colonies isolées ou d’un liquide en suspension.
Les bactériesE. coli productrices de BLSE prolifèrent en produisant des colonies bleues ou roses. Les membres du groupe KESC producteurs de BLSE produisent des colonies vertes ;Proteus, Morganella etProvidencia n’utilisent aucun de ces chromogènes mais sont capables de désaminer le tryptophane, ce qui se traduit par des colonies de couleur beige avec un halo marron.
La gélose Brilliance ESBL est un milieu sélectif pour le dépistage d’échantillons cliniques servant à détecter la présence des bactéries produisant des bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) Différenciez facilement et clairement les bactériesE. coli et le groupe KESC par différentes couleurs pour faciliter l’identification des organismes producteurs de BLSE. L’inhibition des producteurs d’AmpC réduit les faux positifs et la nécessité de tests de confirmation.
Ce produit n’est peut-être pas disponible dans tous les pays. Pour tout renseignement sur sa disponibilité, adressez-vous à votre distributeur habituel.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc nacré, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose Brilliance ESBL
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10 / paquet