Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ MRSA 2 / gélose Brilliance™ Staph 24
Code produit 15620589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose Brilliance MRSA 2 / Gélose Brilliance Staph 24
Quantité:
1 x 10 plaques
Volume plein:
19 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Volume plein unitSize
15620589 Gélose Brilliance MRSA 2 / Gélose Brilliance Staph 24 1 x 10 plaques 19 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15620589 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1258E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Analysez des échantillons cliniques pour détecter la présence de Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline (SARM) et différencier les staphylocoques à coagulase positive et négative.
Prenez des décisions thérapeutiques rapides grâce à la détection et à l’identification immédiates et précises des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) et des staphylocoques à coagulase positive grâce à la combinaison des bi-boîtes de géloses Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 / Brilliance™ Staph 24. L’importance du dépistage dans le cadre d’un programme efficace visant à limiter la propagation du SARM est bien reconnu, et la vitesse et la précision des résultats sont essentielles. Les patients porteurs peuvent ensuite être isolés et pris en charge le plus tôt possible.
Une grande variété de milieux sont traditionnellement utilisés pour dépister le SARM. La plupart de ces milieux présentent des problèmes de sensibilité ou de spécificité et tous nécessitent jusqu’à 48 heures d’incubation. La combinaison de bi-boîte de gélose Brilliance MRSA 2 / gélose Brilliance Staph 24 permet une différenciation claire et fiable entre les staphylocoques à coagulase positive et négative.
La gélose Brilliance MRSA 2 utilise un chromogène produisant une couleur bleue résultant de l’activité des phosphatases. Cette enzyme est présente dans tous les SARM. Afin de permettre au milieu de différencier les SARM avec précision, celui-ci contient une combinaison de composés antibactériens conçus pour inhiber la prolifération d’un large éventail d’organismes concurrents et de SASM. Grâce à l’inclusion d’une nouvelle contre-coloration rose, il est plus facile de différencier les organismes non ciblés qui se développent, des colonies de SARM caractéristiques.
La gélose Brilliance Staph 24 est un milieu sélectif et chromogène pour l’isolation et le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (CPS) dans des échantillons cliniques. Avec les milieux traditionnels, comme la gélose Columbia CAN, la détection ne se limite pas aux staphylocoques et les organismes comme les streptocoques peuvent s’y développer. Cependant, la gélose Brilliance
Staph 24 réduit la prolifération des organismes non ciblés tout en permettant à l’ensemble des souches de CPS de se développer sans contrainte, offrant ainsi des résultats plus précis et réduisant le nombre de tests de confirmation requis.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance MRSA 2 / Gélose Brilliance Staph 24
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Volume plein 19 mL
Quantité 1 x 10 plaques