Learn More
Thermo Scientific™ Salmonella Brilliance™
Descripción
Identifiez rapidement les sous-espèces de Salmonella avec la Salmonella Thermo Scientific™ Brilliance™, qui contient la technologie exclusive Inhibigen. Utilisez en conjonction avec un bouillon de Salmonella pour simplifier votre flux de travail et obtenir des résultats plus rapides par rapport aux méthodes traditionnelles.
L’inhibigène contenu dans ce milieu cible spécifiquement Escherichia coli avec des composés supplémentaires ajoutés pour supprimer la croissance d’organismes non ciblés. La différenciation des Salmonella est réalisée par l’ajout de deux chromogènes qui ciblent des enzymes spécifiques : caprylate estérase et ß-glucosidase. La couleur obtenue varie en fonction des enzymes que l’organisme possède.
La différenciation est facile grâce aux colonies de Salmonella violettes et aux colonies bleues provenant d’organismes non ciblés.
Pour obtenir des résultats plus rapides lors des tests alimentaires, utilisez un bouillon de Salmonella (CM1091B) pour obtenir des résultats dans les deux jours.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Teintée de la couleur crème à rose, opaque |
| Contenu et stockage | 2° to 12°C, in the dark |
| Description | Brilliance Salmonella |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.