Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Code produit 11914112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Brilliance UTI Clarity
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
11914112 10/boîte Monoplaque de 90 mm Brilliance UTI Clarity Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11914112 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5159A
 Article restreint
En stock
Obtenez des résultats rapides et précis avec un milieu de culture chromogène conçu pour dépister dans les échantillons cliniques les pathogènes communs des voies urinaires.
Isolez, dénombrez et identifiez par présomption les organismes courants associés aux infections des voies urinaires dans un délai de 16 à 24 heures grâce au milieu Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity. Les organismes sont différenciés en utilisant un ou plusieurs chromogènes et / ou du tryptophane. L’interprétation est facilitée par un fond transparent, offrant un contraste net entre les sept couleurs différenciant la croissance de colonies.
La formulation de la gélose Clarity UTI Brilliance inclut deux substrats chromogènes qui sont clivés par les enzymes ß-galactosidase et ß-glucosidase, produites par les espèces et les coliformes E. coli et Enterococcus. Ces réactions enzymatiques spécifiques clivent les chromogènes, donnant une couleur différente en fonction du diagnostic.
L’activité de ß-galactosidase de E. coli et des S. saprophyticus  donne des colonies roses/rouges et l’activité de ß-glucosidase des entérocoques produit des colonies bleues/turquoises ; l’activité de ces deux enzymes sur les coliformes donne des colonies bleu foncé/violettes. L’activité de la tryptophane désaminase produit un halo brun autour des colonies des espèces Proteus, Morganella et Providencia. La plupart des autres organismes conservent leur pigmentation naturelle. 
La spécificité de Brilliance UTI limite les tests de confirmation avec des résultats le jour même car la confirmation de la présence d’E.coli est obtenue à l’aide d’un test indole rapide (DMAC) (MB1448A).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Brilliance UTI Clarity
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte