Learn More
MedChemExpress Brilliant Blue FCF
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Acid Blue 9 ∣ FD & C Blue No. 1 ∣ E133 |
| CAS | 3844-45-9 |
| Poids moléculaire | 792.85 g/mol |
| Solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (42.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Cible | HBV |