Learn More
Brilliant Blue FCF (Grade Technique), TRC
Code produit 30011041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011041 1 g 1g
30005848 10 g 10g
30005814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6774801G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3844-45-9
Formule moléculaire C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 792.85
Synonyme Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt (9CI), Brilliant Blue FCF (6CI), C.I. Acid Blue 9, disodium salt (7CI,8CI), AB 9, AB 9 (dye), Blue 1, Blue 1206, Blue FCF, Blue No. 1, Brilliant Blue, Brilliant Blue E 133, Brilliant Blue FCF Supra, C.I. 42090, C.I. Food Blue 2, Canacert Brilliant Blue FCF, D and C Blue No. 1, D&C Blue No. 1, Disodium erioglaucine, Dolkwal Brilliant Blue, Duasyn Acid Blue AE 02, E 133, E 133 (dye), Erioglaucine disodium salt, FD and C Blue 1, FD and C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1, FDC Blue 1, Food Blue 1, Food Blue 2, Food Blue Dye No. 1, Food Blue No. 1, Food Blue No. 2, Food Brilliant blue, Hexacol Brilliant Blue A, Japan Blue 1, Japan Blue No. 1, Japan Food Blue 1, Japan Food Blue No. 1, K-RCP-B 1AL, Kayaset Blue J-FG, Puricolor Blue ABL 9, Sicovit Brilliant Blue 85E133, Unicert Blue O 5601J, Usacert Blue No. 1, Usacert FD and C Blue No. 1
Nom IUPAC disodium ; 2-[[4-[éthyle-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyle-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzinsulfonate
SMILES [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue FCF (E133)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 792.1222