Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant G, pur
Code produit 10266390 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10266390 5 g Flacon en verre 5g
10358090 25 g Flacon en verre 25g
15710829 100 g Flacon en verre 100g
10398933 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10266390 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 191480050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 854.025
Numéro MDL MFCD00078482
Clé InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
CID PubChem 6328534
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spécification
Absorbance 425 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant blue G
Point de fusion >100.0°C
Rapport d’absorption 0.95 to 1.15
Teneur en colorant 60% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 14, II, 450
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 854.02
Qualité Pures