Learn More
Bleu brillant G (qualité technique), TRC
Code produit 30335995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6774031G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue G
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47 H49 N3 O7 S2 . Na
Quantité 1 g
Synonyme Brilliant Indocyanine G, C.I. Acid Blue 90, C.I. Acid Blue 90, Monosodium Salt, Acid Blue 90, Acid Blue G 4061, Acid Blue PG, Acid Bright Blue G, Acid Brilliant Blue G, Acid Brilliant Cyanine G, Acidine Sky Blue G, Amacid Brilliant Cyanine G, Anadurm Cyanine A-G, BBG, Benzyl Cyanine G, Biosafe Coomassie Stain, Brilliant Acid Blue G, Brilliant Acid Blue GI, Brilliant Acid Blue J, Brilliant Acid Cyanine G, Brilliant Blue G 250, Brilliant Blue J, Brilliant Indocyanine GA-CF, Bucacid Brilliant Indocyanine G, C.I. 42655, CBB-G 250, Colocid Brilliant Blue EG, Coomassie Blue G, Coomassie Blue G 250, Coomassie Brilliant Blue G, Coomassie Brilliant Blue G 250, Coomassie G 250, Cyanine G, Daiwa Acid Blue 300, Derma Cyanine G, Derma Cyanine GN 360, Dycosweak Acid Brilliant Blue G, Eriosin Brilliant
Formule InChI InChI=1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1
SMILES [Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(=C\3/C=C\C(=[N+](\CC)/Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])\C=C3C)\c5ccc(cc5C)N(CC)Cc6cccc(c6)S(=O)(=O)O)cc1
Nom IUPAC sodio;3-[[(E)-[(4Z)-4-[[4-(4-etoxianilino)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfofenil)metil]amino]-2-metil-fenil]metileno]-3-metil-ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-etilamonio]metil]bencenosulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 855.03
Poids de la formule 854.2904