Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant R
Code produit 15406309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406309 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64297.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le R bleu brillant est utilisé pour la détection des bandes protéiques après électrophorèse. Il s’agit d’une coloration sensible pour la détection des protéines dans les gels de polyacrylamide, donnant généralement des bandes bleues sur un fond clair avec une sensibilité de 50 à 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue R
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Numéro MDL MFCD00041762
Beilstein 5718025
Synonyme Coomassie Brilliant Blue R 250; C.I. 42660
Couleur Bleu à rouge
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 50 g
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre cristalline
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Nom IUPAC sodium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
CID PubChem 61365
Poids de la formule 825.97