Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant R, pur
Code produit 10184300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10184300 25 g Flacon en verre 25g
10124260 5 g Flacon en verre 5g
10378090 100 g Flacon en verre 100g
10743524 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10184300 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 191490250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Absorbance 700 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue R
Point de fusion 174.0°C to 180.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1 to 1.2
Spectre IR Authentique
Lambda max. 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur De bordeaux à marron-violet
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 825.98
Qualité Pures