Learn More
Brillant bleu R soln., prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473989 1 L 1L
15463989 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61384.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6104-59-2 | Molecular Formula: C45H44N3NaO7S2 | Molecular Weight: 825.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Coomassie Brilliant Blue R; C.I. 42660
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue R soln.
Note relative au nom Ready-to-Use
Numéro UN UN1992
Beilstein 5718025
Couleur Bleu
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 825.97