Specifications
| CAS | 81029-05-2 |
| Formule moléculaire | C17H20N3OCl. 1/2(ZnCl2) |
| Synonyme | Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl Blue ALD |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, 1N acide chlorhydrique, ou 50 % d’éthanol. |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 385.94 |