Learn More
Bleu crésyl brillant (qualité technique), TRC
Code produit 30340632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67741310G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Cresyl blue (Technical Grade)
CAS 81029-05-2
Formule moléculaire 2[C17 H21 N4 O]. Cl4 Zn
Quantité 10 g
Synonyme 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-phenoxazin-5-ium (T-4)-Tetrachlorozincate(2-)
Formule InChI InChI=1S/2C17H21N4O.4ClH.Zn/c2*1-4-21(5-2)11-6-7-14-15(8-11)22-17-10(3)12(18)9-13(19)16(17)20-14;;;;;/h2*6-9H,4-5,18-19H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
SMILES [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3c(N)cc(N)c(C)c3[o+]c2c1.CCN(CC)c4ccc5nc6c(N)cc(N)c(C)c6[o+]c5c4
Nom IUPAC mono(1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io) mono(tetraclorozincato(II))
Poids moléculaire (g/mol) 801.97068
Poids de la formule 798.1476