Learn More
Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer
Code produit 17460683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
1 000 tests
Conditionnement:
100 tests
1000 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17460683 100 tests 100 tests
17470683 1 000 tests 1000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17460683 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00440942
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser en complément du tampon de coloration de cytométrie en flux dans les protocoles de coloration immunofluorescente des cellules en suspension.Le tampon de coloration Brillant n’est nécessaire que si vous utilisez plus d’un anticorps conjugué à un colorant polymère dans le même échantillon.
  • À utiliser en complément du tampon de coloration de cytométrie en flux dans les protocoles de coloration immunofluorescente des cellules en suspension
  • Le tampon de coloration Brillant n’est nécessaire que si vous utilisez plus d’un anticorps conjugué à un colorant polymère dans le même échantillon
  • Empêche les interactions polymères non spécifiques qui peuvent entraîner l’apparition de données sous compensées
  • Le tampon est fourni dans un format de 50 μl/test
  • Compatible avec les fluorochromes traditionnels, les colorants Brillant Violet, les colorants Brillant Ultra Violet, les colorants Super Bright et les protocoles de cytométrie en flux standard
  • Le tampon n’est pas compatible avec les microbilles de compensation UltraComp eBeads et UltraComp eBeads Plus.
  • Si vous utilisez ces microbilles comme outil de compensation, le tampon de coloration de cytométrie en flux doit être utilisé exclusivement pour toutes les dilutions et lavages lors de la coloration des microsphères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Staining Buffer
Quantité 100 tests