Learn More
Tampon de coloration brillante plus (RUO), BD Biosciences™
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
ulliLe tampon Stain Buffer Plus BD Horizon Brilliant est un tampon formulé pour la coloration immunofluorescente des cellules./liliCe tampon a été conçu pour offrir un volume de test réduit pour les applications où le volume total de coloration pose problème/lili. Le tampon Stain Buffer Plus est aussi efficace que le tampon Stain Buffer BD Horizon Brilliant (n° de réf 563794/566349) pour l’atténuation des problèmes de coloration lors de l’utilisation de plusieurs réactifs BD Horizon Brilliant./liliAfin d’obtenir des résultats optimaux et reproductibles, utilisez le tampon Stain Buffer Plus ou le tampon Stain Buffer de BD Horizon Brilliant à chaque fois qu’au moins deux réactifs de coloration conjugués BD Horizon Brillianttrade; sont utilisés dans la même expérience./liliLe tampon Stain Buffer Plus de BD Horizon Brilliant est compatible avec l’utilisation d’autres réactifs de coloration fluorescents conjugués à des fluorochromes traditionnels, tels que la fluorescéine, la phycoérythrine ou les colorants Alexa Fluortrade;./li/ul
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Brilliant stain buffer |
| Quantité | 1 000 tests |