Learn More
Sulfaflavine brillante, MP Biomedicals™
Code produit 11490932 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490932 5 g
11400942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490932 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219507805
Identifiants chimiques
CAS 2391-30-2
Formule moléculaire C19H13N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 404.372
Clé InChI HYLDLLCHFLSKAG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme BSF
CID PubChem 23678860
ChEBI CHEBI:87226
Nom IUPAC sodium;6-amino-2-(4-méthylphényl)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoléine-5-sulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC4=C3C(=CC(=C4N)S(=O)(=O)[O-])C2=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Sulfaflavine
Poids de la formule 418.4
Couleur Orange
Quantité 5 g
Forme physique Poudre