Learn More
Brimonidine-2,3-dione, TRC
Code produit 30137575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137575 100 mg 100mg
30007747 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB677525100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182627-95-8
Formule moléculaire C11 H10 Br N5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.13
Synonyme 2,3-Quinoxalinedione, 5-bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Nom IUPAC 5-bromo-6-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylamino)-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
SMILES Brc1c(NC2=NCCN2)ccc3NC(=O)C(=O)Nc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Brimonidine-2,3-dione
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10BrN5O2/c12-7-5(16-11-13-3-4-14-11)1-2-6-8(7)17-10(19)9(18)15-6/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)(H,17,19)(H2,13,14,16)
Poids de la formule 323.0018