Learn More
L-tartrate de brimonidine, TRC
Code produit 30338630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338630 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67753050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Formule moléculaire C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6
Quantité 50 mg
Synonyme Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate
Formule InChI InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
Nom IUPAC N-(5-bromoquinoxalin-6-yl)imidazolidine-2-imine ;(2R,3R)-2,3-acide hydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 442.22
Poids de la formule 441.0284