Learn More
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Code produit 16478406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478406 100 mg
16484437 50 mg
16468568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478406 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0659A100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16BrN5O6
Quantité 100 mg
Synonyme UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Poids moléculaire (g/mol) 442.22
Poids de la formule 442.22
Pourcentage de pureté 99.19%
Qualité Research
Forme physique Solid