Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Code produit 12728756
Encompass
Change view
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-20°C to +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) unitSize
12728756 -20°C to +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12728756 Fournisseur Metrohm Code fournisseur 6.0341.100
Il en reste null
Spécification
Type Électrode
Gamme de température (impériale) -4°F to 158°F
Gamme de température (métrique) -20°C to +70°C