Learn More
Chlorhydrate de brinzolamide, TRC
Code produit 30133202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133202 5 mg 5mg
30004515 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133202 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6776005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150937-43-2
Formule moléculaire C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Synonyme Brinzolamide Hydrochloride
Nom IUPAC (4R)-4-(éthylamino)-2-(3-méthoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Brinzolamide Hydrochloride
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Poids de la formule 419.041