Learn More
Brinzolamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Brinzolamide |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 383.0643 |