Learn More
Composé apparenté au brivaracétam D (rapport diastéréoisomérique ~85:15), TRC
Product Code. 30371308
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30371308 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30371308 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE94539025MG
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (AlphaS,4R)-Alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
CAS 943986-67-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 H19 N O3
Quantité 25 mg
Synonyme (aS,4R)-a-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
SMILES CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)C1
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propyl-pyrrolide-1-yl]butanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 213.273
Poids de la formule 213.1365
Pourcentage de pureté >95