Learn More
Composé apparenté au brivaracétam D (rapport diastéréoisomérique ~85:15), TRC
Code produit 30384240
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30384240 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE945390100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (AlphaS,4R)-Alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
CAS 943986-67-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 H19 N O3
Quantité 100 mg
Synonyme (aS,4R)-a-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
SMILES CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)C1
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propyl-pyrrolide-1-yl]butanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 213.273
Poids de la formule 213.1365
Pourcentage de pureté >95