Learn More
(E)-5-(2-bromovinyle)-2’-désoxyuridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387449 50 mg 50mg
15443797 250 mg 250mg
11397449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27853.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    53.65€ / 50mg
    Économisez 6.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 333.14 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69304-47-8
Formule moléculaire C11H13BrN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 333.14
Numéro MDL MFCD00058585
Clé InChI ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Synonyme brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish
CID PubChem 446727
Nom IUPAC 5-[(E)-2-bromoéthényl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Rotation optique +10° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 333.14
Pourcentage de pureté 98%