Learn More
Brivudine, MedChemExpress
Code produit 16451917
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451917 50 mg
16471086 200 mg
16423376 25 mg
16426236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451917 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13578
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Spécification
Nom chimique ou matériau Brivudine
Forme physique Solid
CAS 69304-47-8
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13BrN2O5
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 333.14
Poids de la formule 333.14
Qualité Research