Learn More
R&D Systems™ BRL 44408 maleate
Description
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BRL 44408 maleate |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 331.37 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 331.372 |