Learn More
Creusets à base large
Code produit 12877743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12877743 25mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12877743 Fournisseur Yorlab Code fournisseur 10448/11
Expédition estimée: 07-08-2026
Spécification
Matériau Silice
Capacité (métrique) 25mL
Diamètre (métrique) externe 47mm
Hauteur (métrique) 27mm
Product Type Creuset