Learn More
Sel de sodium de brobactame, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brobactam Sodium Salt |
| CAS | 73335-78-1 |
| Formule moléculaire | C8H9BrNNaO3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2S,5R,6R)-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Sulbactam EP Impurity D Sodium Salt, [2S-(2α,5α,6β)]-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, 6β-Bromopenicillanic Acid Sodium Salt, BRL 25214 Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10BrNO3S.Na/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,6-;/m1./s1 |
| SMILES | [H][C@]12N([C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S2)C([C@H]1Br)=O |
| Nom IUPAC | sodium ;(2S,5R,6R)-6-bro-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.12 |