Learn More
Acide bromaminique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474787 100 g 100g
15464787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32110.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116-81-4 | C14H7BrNNaO5S | 404.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-81-4
Formule moléculaire C14H7BrNNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 404.17
Numéro MDL MFCD00035694
Clé InChI TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromaminic acid, bromamine acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, alizarine cyanol grey g, unii-sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid, sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-2-sulfonic acid, 2-anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo
CID PubChem 22628
Nom IUPAC Acide 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique
SMILES [Na+].NC1=C(C=C(Br)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromaminic acid
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Poids de la formule 382.19
Pourcentage de pureté ≥90%