Learn More
Bromantane, TRC
Code produit 30133406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133406 5 g 5g
17942655 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133406 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6784505G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87913-26-6
Formule moléculaire C16 H20 Br N
Poids moléculaire (g/mol) 306.24
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine, N-(4-bromophenyl)-, N-(4-Bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine, Bromantan, Bromantane
Nom IUPAC N-(4-bromophényl)adamantan-2-amine
SMILES Brc1ccc(NC2[C@@H]3C[C@H]4C[C@H](C[C@@H]2C4)C3)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromantan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H20BrN/c17-14-1-3-15(4-2-14)18-16-12-6-10-5-11(8-12)9-13(16)7-10/h1-4,10-13,16,18H,5-9H2/t10-,11+,12-,13+,16?
Poids de la formule 305.0779
Pourcentage de pureté >95%