Learn More
Bromhexine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16460898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16460898
Marque: Medchem Express HYB0372A
MedChemExpress Bromhexine hydrochloride is a potent and specific TMPRSS2 protease inhibitor with an IC50 of 0.75 μM. Bromhexine hydrochloride can prevent and manage SARS-CoV-2 infection. Bromhexine hydrochloride is an autophagy agonist. Bromhexine hydrochloride is a mucolytic cough suppressant and has the potential for a range of respiratory conditions.
Bromhexine hydrochloride is a potent and specific TMPRSS2 protease inhibitor with an IC50 of 0.75 μM. Bromhexine hydrochloride can prevent and manage SARS-CoV-2 infection. Bromhexine hydrochloride is an autophagy agonist. Bromhexine hydrochloride is a mucolytic cough suppressant and has the potential for a range of respiratory conditions.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromhexine hydrochloride
CAS 611-75-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H21Br2ClN2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (48.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1CCCCC1)CC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 412.59
Poids de la formule 412.59
Pourcentage de pureté 99.39%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.