Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes sélectives d’ions de bromure
Code produit 10159750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Membrane à l’état solide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10159750 Membrane à l’état solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10159750 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1097.45€ / 1 pièces
    Économisez 202.55€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Matériau Membrane à l’état solide
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Plage de pH 2 à 13