Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membranes de bromure
Code produit 10340852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Membrane à l’état solide
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10340852 Membrane à l’état solide 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10340852 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    607.20€ / 1 kits
    Économisez 107.80€
    15% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Spécification
À utiliser avec (application) ISE de bromure dans l’or avec 3 membranes
Matériau Membrane à l’état solide
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Plage de pH 2 à 13