Learn More
Brome, solution à 1 M dans du phosphate triméthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 58.7°C |
| Nom chimique ou matériau | Bromine |
| Point de fusion | -7.2°C |
| Note relative au nom | 1M Solution in trimethyl Phosphate |
| CAS | 7726-95-6, 512-56-1 |
| Quantité | 100 mL |
| Point d’éclair | 113°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Gravité spécifique | 1.307 |
| Densité | 1.3070g/mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.