Learn More
Brome, solution à 1 M dans du phosphate triméthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11984071 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445875000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 58.7°C
Nom chimique ou matériau Bromine
Point de fusion -7.2°C
Note relative au nom 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Gravité spécifique 3.111
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Iodometry)
Densité 3.1110g/mL
Formule moléculaire Br
Formule linéaire Br2
Merck Index 15,1401
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl,aq solns of bromides,freely soluble in alcohol,ether,chcl3,ccl4,cs2
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nom IUPAC brome moléculaire
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Poids de la formule 159.82
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.