Learn More
Brome, + de 99,5 %, certification AR pour l’analyse, liquide, Fisher Chemical
Code produit 11473533 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473533 500 mL 500mL
11463533 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473533 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4050/PB08
Quantité Prix
1 400.04€ / 500mL
4 374.13€ / 500mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL 10896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC bromide
SMILES [Br-]
Spécification
Point d’ébullition 58.7°C
Point de fusion -7.2°C
Couleur Marron-rouge
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Poids de la formule 159.82g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 230mbar at 20°C
Densité Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.