Learn More
Brome, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10452553 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10278312 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
10483683 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide fumant
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Nom IUPAC brome moléculaire
Poids de la formule 159.82
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Densité 3.1110g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.