Learn More
Concentré de brome, pour une solution standard de 1L, 0,05 M Br2, Solstice
Code produit 15655190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15655190 1 Pc. 1 pièce
15665190 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15655190 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 380401EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    94.44€ / 1 pièces
    Économisez 5.56€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nom IUPAC brome moléculaire
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine concentrate
Quantité 1 Pc.
Numéro MDL MFCD00010896
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 159,81g/mol
Densité 1,307 g/mL à 25 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, Potassium bromide