Learn More
Brome, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10182180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10182180 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10182180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4000/PB08
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL 10896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC bromure
SMILES [Br-]
Spécification
Point d’ébullition 58,7 °C
Point de fusion -7,2 °C
Couleur Marron-rouge
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Poids de la formule 159,82g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 230 mbar à 20 °C
Densité Densité de vapeur : 5,51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.