Learn More
Liquide de brome, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492967 5 mL 5mL
15412977 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087614.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine liquid
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide
Quantité 5 mL
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (metals basis)
Nom IUPAC brome moléculaire
Pourcentage de pureté 99.99+%
Odeur Unpleasant
Tension de vapeur 173mm Hg at 20°C