Learn More
Liquide de brome, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 x 500 g
Conditionnement:
1 pièce
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471317 500 g 500g
15481317 5 x 500 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033220.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Taux maximal d’impuretés : 0,005 % de résidus d’évaporation, 0,05 % de Cl, 0,001 % d’I, 0,001 % de composés de soufre (en S), 2 ppm de métaux lourds (en Pb), 5 ppm de Ni
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine liquid
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Numéro UN UN1744
Nom IUPAC bromide
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité ACS
Odeur Unpleasant