Learn More
Bromine, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit 15621530 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15621530 100 mL 100mL
15641530 250 mL 250mL
15651530 500 mL 500mL
15631530 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15621530 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 16050100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nom IUPAC bromide
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine
Quantité 100 mL
Numéro UN 1744
Poids de la formule 159.81g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densité 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)