Learn More
Bromine, Reagent grade, Honeywell
Code produit 15611800 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15611800 100 mL 100mL
15631800 500 mL 500mL
15621800 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15611800 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 207888100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nom IUPAC bromide
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine
Quantité 100 mL
Numéro UN 1744
Poids de la formule 159.81g/mol
Qualité Réactif
Tension de vapeur 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densité 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)